Learn More
SI Analytics™ Viscosímetro Ubbelohde ASTM
Código de producto. 10588801 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Constante aproximada:
0,003K
0,005K
0,01K
0,03K
0,3K
Tamaño:
0,36mm de diámetro
0,46mm de diámetro
0,58mm de diámetro
0,78mm de diámetro
1,36mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Constante aproximada Tamaño unitSize
10588801 0,03K 0,78mm de diámetro 1 PCS
10400883 0,003K 0,36mm de diámetro cada uno
10099880 0,005K 0,46mm de diámetro cada uno
12028173 0,01K 0,58mm de diámetro cada uno
10508811 0,3K 1,36mm de diámetro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10588801 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285400542
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano El viscosímetro Ubbelohde ASTM SI Analytics™ incluye marcas de anillo para garantizar que se pueden comprobar mediante mediciones manuales.
  • Adecuado para medición manual y automática de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura
  • El flujo mínimo recomendado en tiempo es de 200 segundos
  • Calibrado con constante para mediciones manuales
  • Cantidad de llenado de 15 a 20 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetro
Calibrated Sí
Constante aproximada 0,03K
Números ASTM D 446
Certificaciones/conformidad ISO/DIS 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446
Para utilizar con (aplicación) Mediciones manuales y automáticas
Tamaño 0,78mm de diámetro