Descripción
- Hasta las espinillas
- Ajuste en cintura y cuello
- Tratamiento antiestático
- La excelente barrera frente a partículas finas y fibras (con tamaño de hasta 1 micrómetro) tiene un nivel ultrabajo de generación de pelusas y tratamiento antiestático
- Permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los aerosoles y los líquidos con base acuosa
- Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección frente a productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones y mantenimiento generales, pintura en aerosol y limpieza general
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo | Delantal |
| Tamaño | Universal |
| Material | Polietileno |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Lazos |
| Estructura | HDPE no tejido |
| Incluye | Ajuste al cuello y a la cintura |
| Certificaciones/conformidad | Categoría PPE 1, EN 1149 - 5 |
| N.° por paquete | 100/caja |
| Tipo de empaquetado | A granel |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?