Learn More
DuPont™ Pantalones Tyvek 500
Código de producto. 11743123 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11743123 Grande paquete de 50
12623690 Extra grande paquete de 50
12603700 Mediano paquete de 50
12693690 XXL paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11743123 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D13395741
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.52€
    248.92€ / paquete de 50
    Ahorro 43.60€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido. Los pantalones DuPont™ Tyvek™ 500 protegen contra las fibras y partículas finas de hasta 1 micra.
  • Fabricado en HDPE no tejido
  • Cintura elástica
  • Costuras cosidas
  • Sin bolsillos
  • Blanco
  • EPI de Categoría I
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en ambos lados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Grande
Material HDPE hilado por evaporación
Color Blanco
Certificaciones/conformidad Certificado CE, EN 1149-5
Estilo de cintura Elástico
Para utilizar con (aplicación) Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección de productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones/mantenimiento general, pintura en aerosol y limpieza general
Tipo de producto Pantalones resistentes a productos químicos