Learn More
DuPont™ Bata de laboratorio sin bolsillos Tyvek 500
Código de producto. 11713123 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11713123 XL paquete de 50
1 options
Código de producto. 11713123 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D13398975
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.98€
    278.77€ / paquete de 50
    Ahorro 76.21€
    21% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ofrecen una protección mejorada para las partes del cuerpo que se encuentran más expuestas a sustancias peligrosas. La bata de laboratorio Tyvek™ 500 de DuPont™ está compuesta de polietileno de alta densidad no tejido (flash spun), lo que proporciona un equilibro ideal de protección, durabilidad y comodidad.
  • Sin silicona añadida
  • Con 5 cierres a presión
  • Puños elásticos (no acanalados)
  • Costuras internas
  • Permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los aerosoles y los líquidos con base acuosa
  • Excelente barrera frente a partículas finas (con un tamaño de hasta 1 micra) que no suelta prácticamente pelusa y tiene tratamiento antiestático
  • Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección frente a productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones y mantenimiento generales, pintura en aerosol y limpieza general
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño XL
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Tipo de tapón Corchetes
Resistencia Chemicals
N.º de bolsillos None
Tipo de costura Cosido (interno)
Certificaciones/conformidad EN 1149-5