Learn More
DuPont™ Tyvek™ Batas de laboratorio con cuello y botones a presión, sin bolsillos
Código de producto. 12392259 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Grande
Extra grande
XXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12392259 Grande paquete de 10
11733123 XXL paquete de 50
12302269 Extra grande paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12392259 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D13398884
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.47€
    55.76€ / paquete de 10
    Ahorro 19.71€
    26% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ofrecen una protección mejorada para las partes del cuerpo que se encuentran más expuestas a sustancias peligrosas. La bata de laboratorio está compuesta de polietileno de alta densidad hilado rápido, lo que proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad.
  • Silicio sin añadir.
  • Con 5 cierres de presión.
  • Puños elásticos (no tunelizados).
  • Costuras internas cosidas.
  • Permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele líquidos y aerosoles a base de agua.
  • Excelente barrera contra partículas finas y fibras (de hasta 1 micrón de tamaño).
  • Pelusa ultrabaja.
  • Tratado antiestáticamente.
  • Aplicaciones:
    • Manipulación farmacéutica
    • Protección química
    • Eliminación/remediación de plomo y asbesto
    • Mantenimiento general/operaciones
    • Pintura en aerosol y limpieza general
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio resistente a productos químicos
Tamaño Grande
Sexo Unisex
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Tipo de tapón Cierres a presión
Estilo de manguito Elástico
Desechables Uso limitado
Esterilidad No estéril
Resistencia Productos químicos
Modelo Por debajo de la longitud de las caderas
N.º de bolsillos Ninguno
Tipo de costura Cosido, interior
Certificaciones/conformidad EN 1149-5