Learn More
DuPont™ Tyvek™ Bata de laboratorio con cuello y botones a presión, sin bolsillos
Código de producto. 12653690 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de manguito:
Elástico
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Estilo de manguito Tamaño de la unidad
12653690 Elástico paquete de 50
1 options
Código de producto. 12653690 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D13495990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.98€
    278.77€ / paquete de 50
    Ahorro 76.21€
    21% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ofrecen una protección mejorada para las partes del cuerpo que se encuentran más expuestas a sustancias peligrosas. La bata de laboratorio está compuesta de polietileno de alta densidad hilado rápido, lo que proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad.
  • Silicio sin añadir.
  • Con 5 cierres de presión.
  • Puños elásticos (no tunelizados).
  • Costuras internas cosidas.
  • Permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele líquidos y aerosoles a base de agua.
  • Excelente barrera contra partículas finas y fibras (de hasta 1 micrón de tamaño).
  • Pelusa ultrabaja.
  • Tratado antiestáticamente.
  • Aplicaciones:
    • Manipulación farmacéutica
    • Protección química
    • Eliminación/remediación de plomo y asbesto
    • Mantenimiento general/operaciones
    • Pintura en aerosol y limpieza general
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio resistente a productos químicos
Tamaño Mediano
Sexo Unisex
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Tipo de tapón Cierres a presión
Estilo de manguito Elástico
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Resistencia Productos químicos
Modelo Por debajo de la longitud de las caderas
N.º de bolsillos Ninguno
Certificaciones/conformidad Con certificación según el Reglamento (EU) 2016/425, prendas de protección química parciales, categoría III, tipo PB [6-B], EN 14126 (barrera contra agentes infecciosos), tratamiento antiestático (EN 1149-1) en ambos lados
Para utilizar con (aplicación) Reducción/remediación de productos farmacéuticos, plomo y asbesto, mantenimiento/operaciones generales, pintura en aerosol, limpieza