Learn More
DuPont™ Tyvek™ Batas de laboratorio con cremallera
Código de producto. 12352249 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Grande
Extra grande
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12352249 Extra grande paquete de 10
11925864 Grande paquete de 50
12332249 - paquete de 10
11915864 - paquete de 50
11723123 Pequeño paquete de 50
12362249 2XL paquete de 10
11772594 Extra grande paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12352249 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D13398984
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.43€
    60.98€ / paquete de 10
    Ahorro 27.45€
    31% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrecen una protección mejorada para las partes del cuerpo que se encuentran más expuestas a sustancias peligrosas. Las batas de laboratorio están compuestas de polietileno de alta densidad hilado rápido, lo que proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad.
  • Sin silicona añadida
  • Con cuello, cierre de cremallera y 2 bolsillos
  • Permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los aerosoles y los líquidos con base acuosa
  • La excelente barrera frente a partículas finas y fibras (con tamaño de hasta 1 micrómetro) tiene un nivel ultrabajo de generación de pelusas y tratamiento antiestático
  • Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección frente a productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones y mantenimiento generales, pintura en aerosol y limpieza general
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio resistente a productos químicos
Tamaño Extra grande
Sexo Unisex
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Tipo de tapón Cremallera
Estilo de manguito Elástico
Desechables Uso limitado
Esterilidad No estéril
Resistencia Resistencia química
N.º de bolsillos 2
Tipo de costura Cosido, interior
Estilo de manga Corte recto
Tamaño del tórax (métrico) De 108 a 116 cm
Certificaciones/conformidad Tratamiento antiestático (EN 1149-5)
Para utilizar con (aplicación) Reducción/remediación de productos farmacéuticos, plomo y asbesto, mantenimiento/operaciones generales, pintura en aerosol, limpieza
Incluye Cierre con cremallera. 3 bolsillos Puños elásticos (acanalados), costuras internas cosidas