Learn More
DuPont™ Tyvek™ Batas de laboratorio con cremallera
Código de producto. 12332249 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 50
Tamaño:
Pequeño
Grande
Extra grande
2XL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad Tamaño
12332249 paquete de 10 -
11925864 paquete de 50 Grande
11915864 paquete de 50 -
11723123 paquete de 50 Pequeño
12362249 paquete de 10 2XL
12352249 paquete de 10 Extra grande
11772594 paquete de 50 Extra grande
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12332249 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D13495983
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.43€
    60.98€ / paquete de 10
    Ahorro 27.45€
    31% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrecen una protección mejorada para las partes del cuerpo que se encuentran más expuestas a sustancias peligrosas. Las batas de laboratorio están compuestas de polietileno de alta densidad hilado rápido, lo que proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad.
  • Sin silicona añadida
  • Con cuello, cierre de cremallera y 2 bolsillos
  • Permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los aerosoles y los líquidos con base acuosa
  • La excelente barrera frente a partículas finas y fibras (con tamaño de hasta 1 micrómetro) tiene un nivel ultrabajo de generación de pelusas y tratamiento antiestático
  • Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección frente a productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones y mantenimiento generales, pintura en aerosol y limpieza general
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio resistente a productos químicos
Sexo Unisex
Desechables Uso limitado
Esterilidad No estéril
Resistencia Productos químicos
Para utilizar con (aplicación) Reducción/remediación de productos farmacéuticos, plomo y asbesto, mantenimiento/operaciones generales, pintura en aerosol, limpieza