Description
- Sin silicona añadida
- Con cuello, cierre de cremallera y 2 bolsillos
- Permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los aerosoles y los líquidos con base acuosa
- La excelente barrera frente a partículas finas y fibras (con tamaño de hasta 1 micrómetro) tiene un nivel ultrabajo de generación de pelusas y tratamiento antiestático
- Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección frente a productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones y mantenimiento generales, pintura en aerosol y limpieza general
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Bata de laboratorio resistente a productos químicos |
| Sexo | Unisex |
| Desechables | Uso limitado |
| Esterilidad | No estéril |
| Resistencia | Productos químicos |
| Para utilizar con (aplicación) | Reducción/remediación de productos farmacéuticos, plomo y asbesto, mantenimiento/operaciones generales, pintura en aerosol, limpieza |