Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Cubrebotas, modelo IC 458
Código de producto. 16468353 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Mediano
Grande
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16468353 Mediano paquete de 100
16478353 Grande paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16468353 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D15531626
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    216.29€ / paquete de 100
    Ahorro 27.71€
    11% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado en polietileno de alta densidad, el Tyvek™ IsoClean™ Las cubiertas de botas proporcionan una barrera inherente a partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos.
  • Gripper™ Las suelas proporcionan mayor resistencia al deslizamiento y robustez.
  • Proporcionan un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad.
  • Adecuado para su uso en GMP clase C/D (ISO Salas limpias (clase 6-9).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Mediano
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Sujeciones
Tipo de suela Resistente al deslizamiento.
Modelo IC 458
Tipo de costura Con costura doble
Certificaciones/conformidad (Europa) (EU) 2016/425, EN 14126
Tipo de producto Fundas de bota de entornos controlados