Learn More
DuPont™ Monos de trabajo Tyvek 500
Código de producto. 15391521 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
100 PCS
25 PCS
paquete de 100
paquete de 25
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15391521 L paquete de 25
11371633 XL 25 PCS
11763073 XL 100 PCS
11971731 2XL paquete de 25
11773073 2XL paquete de 100
11753073 L paquete de 100
15381521 M 25 PCS
11743073 M 100 PCS
11733073 Pequeño paquete de 100
15371521 Pequeño paquete de 25
11783073 3XL paquete de 100
15301531 3XL paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15391521 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D13395377
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.62€
    216.77€ / paquete de 25
    Ahorro 52.85€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad. Los monos de trabajo con capucha verdes DuPont™ Tyvek™ 500 están fabricados de polietileno de alta densidad no tejido.
  • Con cuello
  • Costuras internas cosidas
  • Cremallera de TYVEK™ con solapa
  • Puños, tobillos y cintura elásticos
  • Tratamiento antiestático
  • Categoría III, Tipo 5/6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Overoles del modelo de la industria
Tamaño L
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Con anillo
Tipo de tapón Cremallera con solapa cubrecremalleras
Tipo de costura Cosido
Clase de protección Categoría III, Tipos 5 y 6
Tipo de collarín Plegado estándar
Certificaciones/conformidad EN 1073-2, EN 1149-5
Descripción Muñeca elástica, cremallera frontal
Para utilizar con (aplicación) Para trabajos de mantenimiento y desmontaje en la industria nuclear, la fabricación de productos farmacéuticos o en laboratorios de investigación y bioseguridad.
Cantidad 100/paq.