Learn More
DuPont™ Tyvek™ 600 Plus con calcetines
Código de producto. 11833510 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
paquete de 80
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11833510 L paquete de 80
11703073 XL cada uno
12322259 XL paquete de 20
11843510 XL paquete de 80
11833520 Pequeño paquete de 80
11773063 Pequeño cada uno
12392249 Pequeño paquete de 20
11843520 M paquete de 80
12302259 M paquete de 20
11793063 L cada uno
12312259 L paquete de 20
11823520 2XL paquete de 80
11713073 2XL cada uno
12332259 2XL paquete de 20
12342259 3XL paquete de 20
12623700 3XL paquete de 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 11833510 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D13398948
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1077.44€
    872.67€ / paquete de 80
    Ahorro 204.77€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido. DuPont™ Tyvek™ 600 Plus con calcetines es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele líquidos con base de agua y aerosoles y ofrece una barrera excelente contra fibras y partícula
  • Mono con capucha con calcetines integrados y solapa adicional para botas hasta la rodilla.
  • Disponible en blanco en tallas de S a XXXL.
  • Resistente a la par que ligero (<250 g por prenda).
  • Solapa de barbilla autoadhesiva para el sellado hermético del traje con la máscara.
  • Cara, muñecas y tobillos elásticos así como cintura elástica pegada.
  • Los ojales elásticos para el pulgar evitan que se suban las mangas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Overoles con capucha
Tamaño L
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico, Medias adjuntas, Solapas para botas
Estilo de manguito Forma de anilla
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Elástico
Tipo de tapón Cremallera con solapa autoadhesiva y solapa para la barbilla
Tipo de costura Cosido, Rematada
Clase de protección Categoría III, Tipo 4-B, 5-B y 6-B
Tipo de collarín Solapa de barbilla autoadhesiva
Certificaciones/conformidad (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
Tamaño del tórax (métrico) De 100 a 108 cm
Para utilizar con (aplicación) Para trabajos de mantenimiento y desmontaje en la industria nuclear, fabricación de productos farmacéuticos o en laboratorios de investigación y bioseguridad, aplicaciones médicas y cuando se está expuesto a riesgos biológicos
Altura (métrico) De 174 a 182 cm
Mostrar más Mostrar menos
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.