Learn More
DuPont™ Tyvek™ APX™ 400 TA198S
Código de producto. 31903161 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
31903161 M paquete de 25
31903165 Pequeño paquete de 25
31903159 L paquete de 25
31903163 XL paquete de 25
31903157 2XL paquete de 25
31903160 3XL paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 31903161 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D15582417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.52€
    219.32€ / paquete de 25
    Ahorro 56.20€
    20% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Protección robusta pero ligera que proporciona una barrera contra partículas finas y pulverizaciones de baja intensidad en un mono blanco con capucha extremadamente transpirable hecho con el innovador nuevo Tyvek™ tejido APX™ .
Cuenta con costuras externas cosidas, una capucha de tres piezas con ajuste respiratorio, pasadores para el pulgar, un diseño ergonómico, muñecas, tobillos, cara y cintura elásticos (pegados) y una Tyvek™ cremallera con un tirador deslizante de cierre y una solapa antitormenta. Adecuado para una variedad de aplicaciones, incluyendo manipulación farmacéutica, procesamiento químico, mantenimiento general y pintura con spray.
  • Certificado según el Reglamento (UE) 2016/425.
  • Ropa de protección química, Categoría III, Tipo 5-B (EN ISO 13982-1) y 6-B (EN 13034).
  • Tratamiento antistático (EN 1149-5) en ambos lados.
  • Barrera contra agentes infecciosos (EN 14126).
  • Protección contra la contaminación radiactiva (EN 1073-2).
  • Tyvek™ Bucles para el pulgar para mejorar el ajuste de las mangas.
  • Tyvek™ cremallera y solapa para mayor protección.
  • Extremadamente transpirable en general.
  • Protección y durabilidad de Tyvek™ la tela a 360° grados.
  • Cajas de 25 cada una sin paquetes de valor que contribuyen a menos residuos plásticos; bolsas individuales basadas en contenido reciclado posterior al consumo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño M
Sexo Unisex
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Tipo de tapón Cremallera con solapa cubrecremalleras
Esterilidad No estéril
Resistencia Productos químicos, Líquidos, Partícula, Antiestático, Polvo
Sin látex Sí
N.º de bolsillos Ninguno