Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert (Eco Pack)
Código de producto. 17523266 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17523266 M paquete de 25
17513266 Pequeño paquete de 25
17301609 Pequeño paquete de 100
17311609 M paquete de 100
17533266 L paquete de 25
17321609 L paquete de 100
17543266 XL paquete de 25
17331609 XL paquete de 100
17553266 2XL paquete de 25
17341609 2XL paquete de 100
17563266 3XL paquete de 25
17351609 3XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 17523266 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D15359243
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.37€
    199.53€ / paquete de 25
    Ahorro 63.84€
    24% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mono con capucha con cintura elástica y diseño ergonómico y de protección.
El mono con capucha es robusto a la par que ligero, con menos de 180 gramos por prenda.Su capucha de 3 piezas proporciona un ajuste óptimo a la cabeza y a la cara al girarse.Las prendas Tyvek™ están compuestas de polietileno de alta densidad no tejido, lo que proporciona un equilibro ideal de protección, durabilidad y comodidad.Tyvek™ es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los aerosoles y los líquidos basados en agua.Ofrece una excelente barrera frente a partículas finas y Fibras (con tamaño de hasta 1 micrómetro) tiene un nivel ultrabajo de generación de pelusas y tratamiento antiestático.
Entre las aplicaciones para prendas Tyvek™ 500 Xpert incluyen la manipulación farmacéutica, el procesamiento químico, la industria del petróleo y el gas, las operaciones y el mantenimiento general, la pintura automática en aerosol y mucho más.
  • Sin silicona añadida
  • Cara, muñecas y tobillos elásticos
  • Elástico de cintura pegado
  • Zona de la entrepierna amplia que facilita el movimiento
  • Tirador de cremallera grande y fácil de agarrar
  • Cremallera de autocierre Tyvek™ y solapa de cremallera para una mayor protección
  • Ropa de protección química de categoría III, tipo 5-B y 6-B
  • Protección contra la contaminación radiactiva
  • Tratamiento antiestático en ambos lados
  • Costuras externas
  • Muy bajo nivel de fugas internas gracias a su diseño optimizado
El Eco Pack incluye 25 prendas en un paquete ahorro junto con unas IFU, en lugar de un embalaje individual con unas IFU para cada prenda.El producto y su rendimiento siguen siendo exactamente los mismos, solo cambia el embalaje, reducen el uso de papel y plástico y, por tanto, ayudan a proteger mejor el planeta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño M
Sexo Unisex
Material Polietileno
Color Blanco
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de costura Cosido
Esterilidad No estéril
Clase de protección Categoría III
Resistencia Productos químicos
Certificaciones/conformidad (Europa) Reglamento (UE) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Sin látex No
Peso (imperial) <6,3 onzas.
Peso (métrico) < 180 g