Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 batas de laboratorio
Código de producto. 16397381 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
XXL
Conditionnement:
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tamaño Conditionnement
16397381 XXL paquete de 50
16367381 Pequeño paquete de 50
16377381 Mediano paquete de 50
16387381 Grande paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16397381 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15534014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    415.36€
    291.82€ / paquete de 50
    Ahorro 123.54€
    29% Descuento
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tyvek™ Las batas de laboratorio ofrecen protección mejorada para las partes del cuerpo que están más expuestas a sustancias peligrosas.
  • Compuestas de polietileno de alta densidad no tejido, lo que proporciona un equilibro ideal de protección, durabilidad y comodidad
  • Permeable tanto al aire como al vapor de agua
  • Ofrece una excelente barrera frente a fibras y partículas finas (hasta un micrómetro de tamaño)
  • Certificado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425
  • Prendas de protección química parciales, categoría III, tipo PB (6-B)
  • EN 14126 (barrera frente a agentes infecciosos)
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en ambos lados
  • Aplicaciones: Manipulación de productos farmacéuticos, protección química, eliminación/remediación de plomo y asbesto, mantenimiento/operaciones generales, pintura en aerosol y limpieza general.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tipo de producto Bata de laboratorio resistente a productos químicos
Tamaño XXL
Sexo Unisex
Color Blanco
Tipo de tapón Cremallera
Estilo de manguito Elástico
Desechables Uso limitado
Esterilidad No estéril
Resistencia Productos químicos
Tipo de costura Cosido
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.