Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 batas de laboratorio
Código de producto. 16387381 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
XXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16387381 Grande paquete de 50
16367381 Pequeño paquete de 50
16377381 Mediano paquete de 50
16397381 XXL paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16387381 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D15534012
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tyvek™ Las batas de laboratorio ofrecen protección mejorada para las partes del cuerpo que están más expuestas a sustancias peligrosas.
  • Compuestas de polietileno de alta densidad no tejido, lo que proporciona un equilibro ideal de protección, durabilidad y comodidad
  • Permeable tanto al aire como al vapor de agua
  • Ofrece una excelente barrera frente a fibras y partículas finas (hasta un micrómetro de tamaño)
  • Certificado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425
  • Prendas de protección química parciales, categoría III, tipo PB (6-B)
  • EN 14126 (barrera frente a agentes infecciosos)
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en ambos lados
  • Aplicaciones: Manipulación de productos farmacéuticos, protección química, eliminación/remediación de plomo y asbesto, mantenimiento/operaciones generales, pintura en aerosol y limpieza general.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio resistente a productos químicos
Tamaño Grande
Sexo Unisex
Color Blanco
Tipo de tapón Cremallera
Estilo de manguito Elástico
Desechables Uso limitado
Esterilidad No estéril
Resistencia Productos químicos
Tipo de costura Cosido