Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 cubiertas para botas
Código de producto. 11803510 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de suela:
Antideslizante
Estándar
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de suela Tamaño de la unidad
11803510 Antideslizante paquete de 200
11763083 Estándar paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11803510 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D13395989
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00€
    342.28€ / paquete de 200
    Ahorro 20.72€
    5% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ofrecen una protección mejorada para las partes del cuerpo que se encuentran más expuestas a sustancias peligrosas. Tyvek™ Las cubiertas para botas 500 están compuestas de polietileno de alta densidad hilado en caliente, lo que proporciona un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad.
  • Bota hasta la rodilla disponible en color blanco.
  • Lazos de fijación.
  • Disponible en talla única.
  • Con parte superior elástica y costuras internas cosidas.
  • Permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele líquidos y aerosoles a base de agua.
  • Excelente barrera contra partículas finas y fibras (de hasta 1 micrón de tamaño).
  • Ultra baja producción de pelusa y tratamiento antiestático.
  • Disponible  con suela  estándar o antideslizante.
  • Aplicaciones:
    • Manipulación farmacéutica
    • Protección química
    • Eliminación/remediación de plomo y asbesto
    • Mantenimiento general/operaciones
    • Pintura en aerosol
    • Limpieza general
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Universal
Material Tyvek
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Parte superior elástica con cordones de fijación
Tipo de suela Antideslizante
Certificaciones/conformidad Categoría III de EPI, EN 1149-5
Cantidad de embalaje 200/paquete
Altura (imperial) 18,9 in
Altura (métrico) 480 mm
Resistencia Agua
Tipo de producto Cubrezapatos