Learn More
Fisherbrand™ Mono Tyvek™ Cat III
Código de producto. 16396515 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16396515 Pequeño cada uno
16306525 M cada uno
16316525 L cada uno
16326525 XL cada uno
16336525 2XL cada uno
16346525 3XL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16396515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.65€
    4.36€ / paquete de 1
    Ahorro 2.29€
    34% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los monos con capucha Tyvek™ Cat III de Fisherbrand, hechos de una suave tela no tejida de polietileno, ofrecen un gran equilibrio entre protección y comodidad. Ofrecen una protección de barrera adecuada de tipo 5 y 6, así como permeabilidad tant
  • Ofrece más protección que las prendas equivalentes de SMS.
  • Más robusto que las películas microporosas.
  • Robusto pero ligero (menos de 180 g/prenda)
  • Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos
  • Tratamiento antiestático en el exterior
  • Uniones cosidas externas en color amarillo para diferenciación e identificación visual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Monos con capucha
Tamaño Pequeño
Material Polietileno
Color Blanco
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora 2 paneles
Tipo de tapón Cremallera
Tipo de costura Cosido
Clase de protección Categoría III, Tipos 5 y 6
Certificaciones/conformidad (EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-1
Tamaño del tórax (métrico) De 84 a 92 cm