Learn More
Fisherbrand™ Mono Tyvek™ Cat III
Código de producto. 16316525 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16316525 L cada uno
16396515 Pequeño cada uno
16306525 M cada uno
16326525 XL cada uno
16336525 2XL cada uno
16346525 3XL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16316525
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Los monos con capucha Tyvek™ Cat III de Fisherbrand, hechos de una suave tela no tejida de polietileno, ofrecen un gran equilibrio entre protección y comodidad. Ofrecen una protección de barrera adecuada de tipo 5 y 6, así como permeabilidad tant
  • Ofrece más protección que las prendas equivalentes de SMS.
  • Más robusto que las películas microporosas.
  • Robusto pero ligero (menos de 180 g/prenda)
  • Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos
  • Tratamiento antiestático en el exterior
  • Uniones cosidas externas en color amarillo para diferenciación e identificación visual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Monos con capucha
Tamaño L
Material Polietileno
Color Blanco
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora 2 paneles
Tipo de tapón Cremallera
Tipo de costura Cosido
Clase de protección Categoría III, Tipos 5 y 6
Certificaciones/conformidad (EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-1
Tamaño del tórax (métrico) De 100 a 108 cm