Learn More
Fisherbrand™ Vial para muestras transparente de vidrio de borosilicato tipo 1 clase A con tapón integrado y revestimiento de PolyCone
Código de producto. 11583522 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
Código de producto. Color unitSize
11583522 Transparente paquete de 72
1 options
Código de producto. 11583522
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos viales para aplicaciones generales de laboratorio. El vial para muestras transparente de vidrio de borosilicato tipo 1 Clase A con tapón integrado y revestimiento de PolyCone Fisherbrand™ cuenta con un perfil bajo para mayor estabilida
  • Envasados en bandejas particionadas
  • Los viales estándar tienen tapones fenólicos negros acoplados con revestimiento de Polycone o de caucho blanco con exterior de PTFE
  • También disponibles: viales prelimpiados de la EPA (Agencia de Protección Ambiental) para análisis de compuestos orgánicos volátiles (VOA), con o sin certificación, y equipados con tapones con parte superior abierta de polipropileno blanco con septo de silicona con exterior de PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación A
Material (revestimiento) PolyCone
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 28 mm
Material Vidrio borosilicatado (Tipo 1 Clase A)
Volumen (métrico) 20 ml
N.° por paquete 72
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Gorra ajustada
Cantidad 72/Paq.
Tamaño del tapón 24-400
Altura (métrico) 60 mm