Learn More
Ismatec™ Tubos de extensión ST R-3603/R-3607 Tygon
Código de producto. 10431816 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3,17 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
10431816 3,17 mm 10 metros
1 options
Código de producto. 10431816 Proveedor Ismatec™ N.º de proveedor 0550249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    119.18€ / 10 metros
    Ahorro 56.82€
    32% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Información de órdenes
Diámetro interno (sistema métrico)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 3,17 mm
Material ST R-3603, R-3607 Tygon
Diámetro exterior (imperial) 4,89 mm
Longitud global (métrico) 1000 cm
Grosor (métrico) 0,86 mm
Para utilizar con Tubos de 2 y 3 tapones
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 1 paquete
Propiedades de resistencia Resistente a los ácidos, los álcalis y casi todos los productos químicos inorgánicos
Permeabilidad a los gases Bajo
Limitaciones Posible lixiviación del plastificante.
Color Transparente
Nivel de vacío Buena
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Tipo de producto Tubo de bomba de extensión