Learn More
Masterflex™ Tubos de microcalibre Tygon
Código de producto. 15229204
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
Tamaño de la unidad:
30 M
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15229204 0,25 mm 30 M
1 options
Código de producto. 15229204 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0641900
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se flexionan en curvas de radio pronunciadas y se pueden usar fácilmente con conexiones. El tubo de microcalibre Tygon Masterflex™ Cole Masterflex™ es ideal para aplicaciones farmacéuticas y aplicaciones generales de laboratorio, especialmente
  • Formulación: Tygon™ ND-100-80
  • Excelente con aplicaciones de bombas peristálticas de bajo flujo
  • Tubos transparentes extremadamente flexibles
  • No tóxico; no pirogénico; biocompatible
  • Cumple los requisitos de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Esterilice mediante autoclave u óxido de etileno
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple los requisitos de la Clase VI de la USP, sin DEHP
Descripción Tubos de microcalibre
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Material Tygon ND-100-80
Diámetro exterior (imperial) 0,76 mm
Grosor (métrico) 0,0254 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para bombas peristálticas de flujo bajo, para uso general en laboratorio y farmacéutico
Método de esterilización Autoclave, óxido de etileno, gamma
Formato Rollo
Color Transparente