Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Tygon™ A-60-G
Código de producto. 17933501
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
0,563 in, 14,3 mm
0,626 in, 15,9 mm
0,689 in, 17,5 mm
0,811 in, 20,6 mm
0,815 in, 20,7 mm
1 in, 25,4 mm
1,252 in, 31,8 mm
Presión máxima:
28 psi
6 psi
7 psi
8 psi
Grosor (métrico):
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
6,4 mm
Nivel de vacío:
10 in Hg (a 73 °F)
13,9 in Hg (a 73 °F)
15 in Hg (a 73 °F)
20 in Hg (a 73 °F)
29,9 in Hg (a 73 °F)
5 in Hg (a 73 °F)
Tamaño de la unidad:
15 metros
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Grosor (métrico) Nivel de vacío unitSize
17933501 0,563 in, 14,3 mm 6 psi 1,6 mm 5 in Hg (a 73 °F) 15 metros
17923561 0,626 in, 15,9 mm 6 psi 1,6 mm 15 in Hg (a 73 °F) 15 metros
17933561 0,689 in, 17,5 mm 8 psi 2,4 mm 20 in Hg (a 73 °F) 15 metros
17913471 0,811 in, 20,6 mm 28 psi 6,4 mm 29,9 in Hg (a 73 °F) 15 metros
17993581 0,815 in, 20,7 mm 7 psi 2,4 mm 10 in Hg (a 73 °F) 15 metros
17973471 1 in, 25,4 mm 7 psi 3,2 mm 13,9 in Hg (a 73 °F) 15 metros
17933471 1,252 in, 31,8 mm 6 psi 3,2 mm 5 in Hg (a 73 °F) 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17933501 Proveedor Saint Gobain Life Sciences™ N.º de proveedor AFL00032S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.85€
    210.60€ / 15 metros
    Ahorro 17.25€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos dosificadores de productos químicos A-60-G están diseñados para superar a los tubos de neopreno, EPDM y otros tubos de uso general utilizados en bombas peristálticas.
  • Los tubos de alto rendimiento son resistentes a ácidos y álcalis.
  • Puede soportar temperaturas extremas de -75 °F a +275 °F sin agrietarse ni deteriorarse.
  • Se puede sellar térmicamente y unir sin accesorios para una fácil instalación.
  • A diferencia de los tubos de vacío de caucho típicos, resiste el agrietamiento y el envejecimiento después de años de exposición.
  • Disponible en tamaños de vacío estándar que soportarán un vacío total (29,9 mm Hg) a 73 °F
  • Muy resistente a la intemperie y a la abrasión.
  • Excelente resistencia a la fatiga por flexión
  • Baja permeabilidad a los gases en comparación con los tubos de caucho
  • Resistente al ozono (300 pphm) y a la luz ultravioleta.
  • Aplicaciones: Dispensación de jabón y desinfectante, transferencia de productos químicos de limpieza, dispensación de productos químicos cáusticos, productos químicos para enchapado y grabado, sistemas de lavado de vidrios y ventanas, bombas de vacío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,437 in
Diámetro interior (métrico) 11.1 mm
Material Termoplástico
Diámetro exterior (imperial) 0,563 in, 14,3 mm
Longitud global (imperial) 49,2 in
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 0,063 in
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con Tubos dispensadores de productos químicos
Propiedades de resistencia 120 lbf/pulgada.
Color Negro
Dureza 61 (Shore A)
Flexibilidad Radio de curvatura de 2,25 in
Presión máxima 6 psi
Nivel de vacío 5 in Hg (a 73 °F)
Max. Operating Temperature (English) 275 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Tipo de producto Tubos