Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de silicona sanitarios Tygon™ 3350
Código de producto. 12326899
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
14 mm
8 mm
10 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,12 in, 3 mm
0,16 in, 4 mm
0,2 in, 5 mm
0,24 in, 6 mm
0,28 in, 7 mm
0,31 in, 8 mm
0,35 in, 9 mm
0,39 in, 10 mm
0,43 in, 11 mm
0,47 in, 12 mm
0,55 in, 14 mm
14 mm
0,83 in, 21 mm
0,94 in, 24 mm
1.06 in., 27 mm
missing translation for 'unitSize':
15 metros
cada uno
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) missing translation for 'unitSize'
12326899 1 mm 0,12 in, 3 mm cada uno
12356899 3 mm 0,24 in, 6 mm cada uno
12376899 4 mm 0,28 in, 7 mm cada uno
12396899 5 mm 0,31 in, 8 mm cada uno
12306909 6 mm 0,35 in, 9 mm cada uno
12346909 8 mm 0,43 in, 11 mm cada uno
11784648 3 mm 0,28 in, 7 mm 15 metros
12386899 4 mm 0,31 in, 8 mm cada uno
12316909 6 mm 0,39 in, 10 mm cada uno
12356909 8 mm 0,47 in, 12 mm cada uno
12376909 10 mm 0,55 in, 14 mm cada uno
12326909 6 mm 0,47 in, 12 mm cada uno
12396909 15 mm 0,83 in, 21 mm cada uno
12306919 18 mm 0,94 in, 24 mm cada uno
12336899 2 mm 0,16 in, 4 mm cada uno
12346899 3 mm 0,2 in, 5 mm cada uno
12336909 7 mm 0,39 in, 10 mm 15 metros
12316919 20 mm 1.06 in., 27 mm cada uno
11759128 14 mm 14 mm 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 missing translation for 'options'
Product Code. 12326899 missing translation for 'mfr' Saint Gobain Life Sciences missing translation for 'supplierNo' T330A103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    110.47€ / paquete de 1
    Ahorro 14.53€
    11% Descuento
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Diseñados para reducir el riesgo de atrapamiento de partículas y de acumulación microscópica durante la transferencia de líquidos. Tygon™ Los tubos de silicona sanitaria 3350 presentan una superficie interior ultra suave y un área de superficie reducida para mejorar las características de flujo.
  • El orificio ultrasuave reduce el potencial de atrapamiento de partículas
  • Al tener un mínimo de extraíbles, la integridad de los líquidos se mantiene
  • Biocompatibilidad documentada para aplicaciones sensibles
  • Excelentes características de caudal
  • Probado para cumplir con rigurosidad la norma ISO 10993 para facilitar el proceso de validación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 10993
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,04 in
Diámetro interior (métrico) 1 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,12 in, 3 mm
Longitud global (imperial) 49.2 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 0,04 in
Grosor (métrico) 1 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -112 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80 °C
Color Translúcido
Max. Operating Temperature (English) 399,2 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 204 °C
Tipo de producto Tubos