Descripción
- Mono con capucha con abertura facial elástica
- Solapa de barbilla adhesiva para un ajuste perfecto alrededor del respirador
- Costuras cosidas y rematadas
- Solapa con cremallera autoadhesiva doble
- Puños, tobillos y cintura elásticos
- Los ojales para el pulgar evitan que se suban las mangas
- Tejido 100 % hermético contra partículas
- Excelente barrera frente a una gran variedad de productos biológicos y químicos inorgánicos concentrados
- Tratamiento antiestático (interior)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Overoles con capucha |
| Tamaño | XL |
| Material | Tychem |
| Color | Amarillo |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Forma de anilla |
| Estilo de cuello | Con anillo |
| Tipo de campana extractora | Elástico |
| Tipo de tapón | Cremallera doble con solapa autoadhesiva |
| Mostrar más |