Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de cestillos redondo TX-750
Código de producto. 10491445 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
1,5/2 ml
250 ml Corning Botella cónica
250mL
50 ml
Tubo cónico de 15 mL
Tubo cónico o con faldón universal de 25 mL
Tubo de 100 mL con parte superior abierta y base redonda
Tubo de 5 mL con base redonda o de radioinmunoensayo (RIA)
Tubo de 5/7 mL con base redonda (sin tapón) con ayuda de decantación
Tubo de 50 mL con base redonda
Tubo de orina cónico de 14 mL
Tubo de recolección de sangre de 84 x 15 ml
Tubo de toma de muestras de sangre de 5/7 mL
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 4
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
10491445 50 ml 4 PCS
10287707 Tubo cónico de 15 mL paquete de 4
11894451 250mL 4 PCS
10595494 Tubo de 100 mL con parte superior abierta y base redonda 4 PCS
11824461 Tubo de 50 mL con base redonda paquete de 4
11844461 Tubo cónico o con faldón universal de 25 mL paquete de 4
11864461 Tubo de orina cónico de 14 mL 4 PCS
11874461 Tubo de recolección de sangre de 84 x 15 ml paquete de 4
11884461 Tubo de toma de muestras de sangre de 5/7 mL paquete de 4
11894461 Tubo de 5 mL con base redonda o de radioinmunoensayo (RIA) 4 PCS
11804471 Tubo de 5/7 mL con base redonda (sin tapón) con ayuda de decantación paquete de 4
11814471 1,5/2 ml paquete de 4
11953759 250 ml Corning Botella cónica 4 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 10491445 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003638
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    875.00€
    696.49€ / paquete de 4
    Ahorro 178.51€
    20% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Añada más funcionalidad a su rotor con los adaptadores de cestillo redondo que proporcionan soporte para tubos de fondo redondo y cónicos y frascos, microtubos y tubos de recogida de sangre.
Añada más funcionalidad a su rotor con los adaptadores de cestillo redondo Thermo Scientific™ TX-750, que proporcionan soporte para tubos de fondo redondo y cónicos y frascos, microtubos y tubos de recogida de sangre.
Características:
  • Los adaptadores albergan tubos y frascos cónicos y base redonda, microtubos y tubos de recogida de sangre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de cestillos redondos
Tipo de tubo Cónicos
Capacidad 50 ml
Para utilizar con (equipo) Tubo y frasco cónicos de fondo redondo, microtubo y tubo para recogida de muestras de sangre
Tamaño del tubo 50 mL