Descripción
Añada más funcionalidad a su rotor con los adaptadores de cestillo redondo Thermo Scientific™ TX-750, que proporcionan soporte para tubos de fondo redondo y cónicos y frascos, microtubos y tubos de recogida de sangre.
Características:
- Los adaptadores albergan tubos y frascos cónicos y base redonda, microtubos y tubos de recogida de sangre
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de cestillos redondos |
| Tipo de tubo | Cónicos |
| Capacidad | Tubo cónico de 15 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo y frasco cónicos de fondo redondo, microtubo y tubo para recogida de muestras de sangre |
| Tamaño del tubo | 15 ml |