Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante TX-750 de 4 x 750 ml
Código de producto. 10606085 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
250 mL
4 x 750 mL
4 × 750 ml
750 ml
No aplica
Tipo:
Juntas tóricas de repuesto
Portador de microplacas/matraces
Rotor basculante
Tapa del cestillo
Tapa para cubo
Para utilizar con (equipo):
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F
Thermo Scientific Sorvall X4/X4F Pro, Sorvall ST4/ST4F Plus, Multifuge X4/X4F Pro, Megafuge ST4/ST4F Plus, SL4/SL4F, Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y centrífugas SL 40 /40F
Tamaño de la unidad:
2 sets
4 SET
4 sets
cada uno
paquete de 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tipo Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10606085 No aplica Tapa para cubo Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F paquete de 4
15143169 4 × 750 ml Rotor basculante Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F cada uno
10683755 750 ml Rotor basculante Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F 4 SET
11874451 No aplica Juntas tóricas de repuesto Thermo Scientific Sorvall X4/X4F Pro, Sorvall ST4/ST4F Plus, Multifuge X4/X4F Pro, Megafuge ST4/ST4F Plus, SL4/SL4F, Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y centrífugas SL 40 /40F paquete de 4
10247574 250 mL Rotor basculante Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F 4 sets
10389874 No aplica Tapa del cestillo Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F paquete de 4
10718975 4 x 750 mL Portador de microplacas/matraces Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F paquete de 4
11848143 4 x 750 mL Rotor basculante Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F 2 sets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10606085 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003609
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    483.00€
    450.00€ / paquete de 4
    Ahorro 33.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aumente la productividad del laboratorio con el rotor con cestillo basculante de 750 ml, que ofrece la máxima flexibilidad a 4700 rpm.
Aumente la productividad del laboratorio con el rotor basculante Thermo Scientific™ TX-750 de 4 x 750 ml, que ofrece la máxima flexibilidad a 4700 rpm.
Información para pedidos:
Los cestillos, las tapas y los soportes para microplacas se venden por separado. Solicite el cuerpo del rotor (75-003-607) y los componentes para completar el conjunto. Para solicitar juntas tóricas de repuesto para las tapas (juego de cuatro), indique 75-003-610. También hay adaptadores de tubos disponibles por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Incluye:
Rotor manual.
Compatible con:
Thermo Scientific Sorvall™ ST40/ST40R, XT/XTR/XF/XFR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R y Thermo Scientific SL40/40R
Recomendada para:
Cultivo celular, separación de sangre, procesamiento de líquidos corporales, microbiología, proteómica, genómica y biología molecular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapas de biocontención ClickSeal para cestillos redondos (juego de 4)
Tipo Tapa para cubo
Capacidad No aplica
Para utilizar con (equipo) Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F
Certificaciones/conformidad Biocontención certificada por CAMR™, HPA, Porton Down, R.U.
Biocontainment Sí
Cantidad Set of 4