Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de rotor TX-400
Código de producto. 10105244 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
175, 200, 225, 250 ml
50 ml
Base redonda DIN de 50 mL
Base redonda de 50 mL
Base redonda/plana DIN de 30/25 mL
Microtubo cónico de 1,5/2,0 mL
Tapa de 3 mL con base redonda o de radioinmunoensayo
Tubo Sarstedt de 15 mL con base redonda
Tubo cónico de 15 mL
Tubo de 100 mL abierto y con base redonda
Tubo de orina cónico de 14 mL
Tubo de recolección de sangre de 56 x 10/15 mL
Tubo de recolección de sangre de 76 x 5/7 mL
Tubo de toma de muestras de sangre de 15 mL
Universal de 25 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
10105244 Tubo de recolección de sangre de 76 x 5/7 mL paquete de 4
10014034 Tubo de recolección de sangre de 56 x 10/15 mL paquete de 4
10308054 Tubo cónico de 15 mL paquete de 4
10586394 50 ml paquete de 4
10296454 Microtubo cónico de 1,5/2,0 mL paquete de 4
10595644 Base redonda/plana DIN de 30/25 mL paquete de 4
10667555 Tubo Sarstedt de 15 mL con base redonda paquete de 4
10247084 Universal de 25 mL paquete de 4
10481935 Base redonda DIN de 50 mL paquete de 4
10460595 Tubo de 100 mL abierto y con base redonda paquete de 4
10337914 175, 200, 225, 250 ml paquete de 4
10627755 Tapa de 3 mL con base redonda o de radioinmunoensayo paquete de 4
10062774 Tubo de toma de muestras de sangre de 15 mL paquete de 4
10297274 Tubo de orina cónico de 14 mL paquete de 4
10358344 Base redonda de 50 mL paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 10105244 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003680
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Add to basket
Utilice estos adaptadores para rotor con cestillos redondos que permiten que el rotor admita frascos de hasta 250 ml y tubos de hasta 100 ml.
Utilice los adaptadores Thermo Scientific™ TX-400 con cestillos redondos en el rotor TX-400.
Los adaptadores permiten que el rotor admita frascos de hasta 250 ml y tubos de hasta 100 ml.
  • Capacidad máxima del adaptador: 4 × 250 ml (4 × 400 ml con biobotellas de polipropileno de 400 ml)
  • Adaptador, diámetro externo máximo ×L: 62 × 125 mm (80 × 125 mm con botellas biológicas de 400 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Adaptador de cestillos redondos
Tipo de tubo Tubo de toma de muestras de sangre de 5/7 ml
Capacidad Tubo de recolección de sangre de 76 x 5/7 mL
Diámetro máx. del tubo 13 mm
Longitud máx. del tubo 110 mm
Para utilizar con (equipo) Rotor TX-400
N.° por paquete 4