Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante TX-400 4 x 400 ml
Código de producto. 15153169 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Juntas tóricas de repuesto
Rotor basculante
Tapa para cubo
Tamaño de la unidad:
4 sets
cada uno
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15153169 Rotor basculante cada uno
11754998 Rotor basculante 4 sets
11764998 Tapa para cubo paquete de 4
11774998 Juntas tóricas de repuesto paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15153169 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2095.00€
    1745.49€ / paquete de 1
    Ahorro 349.51€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Soporte para una amplia gama de tamaños de muestras y aplicaciones con rotor con cestillo basculante.
Compatibilice una amplia variedad de tamaños de muestra y aplicaciones con el rotor basculante Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml.
Información para pedidos:
Los cestillos y las tapas se venden por separado; solicite el cuerpo del rotor (75-003-629) y los componentes para completar el conjunto. Para solicitar juntas tóricas de repuesto para tapas (conjunto de 4), indique 75-003-657. También hay adaptadores de tubos disponibles por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Compatible con:
Serie de centrífugas Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16
Recomendada para:
Cultivo celular, separación de sangre, procesamiento de líquidos corporales, microbiología, proteómica, genómica y biología molecular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor basculante TX-400 con un acabado con revestimiento antifricción que facilita el giro
Tipo Rotor basculante
Capacidad 4 x 400 mL
RCF máx. 4.696 x g
Vel. máx 5.000 rpm
Radio (métrico) 168 mm
Longitud máx. del tubo 135 mm
Diámetro máx. del tubo 80 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 y SL 16
Ángulo 90°
Certificaciones/conformidad Biocontención certificada por CAMR™, HPA, Porton Down, R.U.
Biocontainment Sí