Description
Procese una amplia variedad de volúmenes de procesamiento con el rotor basculante Thermo Scientific™ TX-200 de 4 x 180 ml.
Los cestillos redondos (75-003-659), las tapas de biocontención (75-003-660) y las juntas tóricas de repuesto (75-003-687) se venden por separado. Hay también disponible una amplia gama de adaptadores. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Compatible con:
Serie de centrífugas Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16
Recomendada para:
Cultivo celular, separación de sangre, procesamiento de líquidos corporales, microbiología, proteómica, genómica y biología molecular
Spécification
Spécification
| Descripción | Cestillos redondos para rotor TX-200 (4) |
| Tipo | Rotor basculante |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 y SL 16 |
| Biocontainment | Sí |
| Cantidad | Set of 4 |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.