Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante TX-200
Código de producto. 10707025 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Juntas tóricas de repuesto
Rotor basculante
Tapa del cestillo
Tamaño de la unidad:
1 PCS
4 PCS
4 SET
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
10707025 Rotor basculante 1 PCS
11784998 Rotor basculante 4 SET
11794998 Tapa del cestillo 4 PCS
11765008 Juntas tóricas de repuesto paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10707025 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003658
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Procese una amplia variedad de volúmenes de procesamiento con el rotor basculante TX-200 de 4 x 180 ml.
Procese una amplia variedad de volúmenes de procesamiento con el rotor basculante Thermo Scientific™ TX-200 de 4 x 180 ml.
Información para pedidos:
Los cestillos redondos (75-003-659), las tapas de biocontención (75-003-660) y las juntas tóricas de repuesto (75-003-687) se venden por separado. Hay también disponible una amplia gama de adaptadores. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Compatible con:
Serie de centrífugas Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16
Recomendada para:
Cultivo celular, separación de sangre, procesamiento de líquidos corporales, microbiología, proteómica, genómica y biología molecular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor basculante TX-200
Tipo Rotor basculante
Capacidad 4 x 180 mL
RCF máx. 5.580 x g
Vel. máx 5.500 rpm
Radio (métrico) 16,5 cm
Longitud máx. del tubo 123 mm
Diámetro máx. del tubo 56,5 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 y SL 16
Ángulo 90°
Certificaciones/conformidad Biocontención certificada por CAMR™, HPA, Porton Down, R.U.
Biocontainment Sí