Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante TX-150
Código de producto. 15175233 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
4 x 145 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
15175233 4 x 145 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15175233 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75005701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1445.00€
    1134.00€ / paquete de 1
    Ahorro 311.00€
    21% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice una amplia variedad de aplicaciones clínicas y de investigación con el rotor con cestillo basculante Thermo Scientific™ TX-150, altamente configurable y cómodo.
Realice una amplia variedad de aplicaciones clínicas y de investigación con el rotor de cestillo basculante Thermo Scientific™ TX-150. Este rotor puede alojar hasta 24 tubos de recogida de sangre de 5/7 ml u 8 tubos cónicos de 50 ml a  rpm/ x g y ofrece una flexibilidad adicional para las necesidades de procesamiento basculante mediante el uso de los adaptadores disponibles. Las innovaciones del rotor, como el intercambio de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™ o las tapas de biocontención Thermo Scientific™ ClickSeal™, reducen el tiempo de preparación y garantizan la protección de las muestras.——
Diseñado para una amplia variedad de necesidades de procesamiento basculante de alta velocidad y alta capacidad con cestillos especiales disponibles para 8 tubos cónicos o cestillos redondos con tapas de biocontención ClickSeal certificadas por Public Health England, Porton Down, Reino Unido.
Intercambio de rotores seguro y accionado por botón Auto-Lock en menos de 3 segundos que ofrece:
  • Sencilla instalación y extracción del rotor
  • Sin necesidad de utilizar herramientas
  • Sin complicados procedimientos de cambio del rotor
  • Acceso libre a la cámara para una mayor comodidad en la limpieza
  • Cambio rápido entre aplicaciones: de tubos cónicos a tubos para recogida de muestras de sangre, y de microtubos a microplacas; todo con la flexibilidad para evolucionar según cambien las necesidades de su laboratorio
Información para pedidos:
Los cestillos redondos (75005702), los cestillos cónicos de 50 ml (75005703), las tapas de biocontención ClickSeal (75005707) y las juntas tóricas de repuesto (75005724) se venden por separado. Hay también disponible una amplia gama de adaptadores. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor basculante TX-150
Tipo Rotor basculante
Capacidad 4 x 145 mL
RCF máx. 3.260 x g
Vel. máx 4.500 rpm
Radio (métrico) 144 mm
Factor K 12968
Longitud máx. del tubo 100 mm
Diámetro máx. del tubo 50 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas Thermo Scientific Sorvall ST 8, Heraeus Megafuge 8 y SL 8
Ángulo 90°
Biocontainment Sí