Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante TX-1000 de 4 x 1000 ml
Código de producto. 15133169 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Rotor con cestillo basculante
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15133169 Rotor con cestillo basculante cada uno
15163169 Rotor con cestillo basculante paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15133169 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2285.00€
    1866.40€ / paquete de 1
    Ahorro 418.60€
    18% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Procese 4 l con un tamaño de centrífuga de uso general de 3 l convencional con el rotor TX-1000.
Procese 4 l con un tamaño de centrífuga de uso general de 3 l convencional con el rotor Thermo Scientific™ TX-1000. Capacidades superiores para procesar más tubos en menos ciclos, lo que permite ahorrar tiempo y energía, y reduce el desgaste. El rotor incluye el acabado Thermo Scientific™ Slide Coat™, un avanzado lubricante y un revestimiento resistente a la corrosión. El diseño del cestillo de gran tamaño de doble uso es compatible con adaptadores para tubos o microplacas. Ahorre tiempo: No es necesario intercambiar los cestillos. Ahorre espacio: sin tener que almacenar cestillos adicionales. Ahorre dinero: sin tener que comprar cestillos adicionales.
Entre otras características clave incluye:
  • Centrifugación de hasta 40 tubos cónicos de 50 ml, 196 tubos de recogida de muestras de sangre o 24 microplacas.
  • Capacidad superior para procesar más tubos en menos ciclos, lo que permite ahorrar tiempo y energía, y reduce el desgaste.
  • El acabado Slide Coat ofrece un revestimiento resistente a la corrosión y lubricante avanzado.
  • Cestillo de gran tamaño de doble uso compatible con adaptadores para tubos o microplacas.
Recomendado para:
Cultivo celular, separación de sangre, procesamiento de fluidos corporales, microbiología, proteómica, genómica y biología molecular
Información para pedidos:
Los cubos, tapas y soportes de microplacas se venden por separado; solicite el cuerpo del rotor (75-003607) y los componentes para completar el montaje. Para solicitar juntas tóricas de repuesto para las tapas (juego de 4), indique 75-003-610. Hay adaptadores de tubos disponibles por separado. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Garantía:
Cinco años de piezas y mano de obra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F
Capacidad 4 x 1000 ml o 24 microplacas
Tipo de producto Rotor con cestillo basculante
Certificaciones/conformidad Biocontención certificada por Public Health England, Porton Down (Reino Unido)
Tamaño del tubo 140 x 126 mm
Descripción Cuerpo del rotor de cestillos basculantes TX-1000