Descripción
Los frascos pulverizadores Turn'n'Spray incluyen una tecnología especial que permite pulverizar en cualquier dirección y llegan hasta zonas de difícil acceso sin esfuerzo.
- Pulverización ininterrumpida en cualquier ángulo
- Piezas en contacto con contenidos hechos de PP, PE, silicio y acero inoxidable
- Diámetro de la boquilla 0,6 mm, la boquilla se puede ajustar continuamente
- Cantidad rociada por pulverización: 1,2 ml ± 0,1 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Color | White |
| Diámetro (imperial) | 3.74 in. |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 21 mm |
| Incluye | Válvula en la culata |
| Altura con tapón (métrico) | 270 mm |
| Material | Polietileno, Polipropileno, Silicio |
| ID de cuello (métrico) | 17,5 mm |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Anchura (métrico) | 0.6 mm |
| Mostrar más |