Learn More
Descrizione
Los frascos pulverizadores Turn'n'Spray incluyen una tecnología especial que permite pulverizar en cualquier dirección y llegan hasta zonas de difícil acceso sin esfuerzo.
- Pulverización ininterrumpida en cualquier ángulo
- Piezas en contacto con contenidos hechos de PP, PE, silicio y acero inoxidable
- Diámetro de la boquilla 0,6 mm, la boquilla se puede ajustar continuamente
- Cantidad rociada por pulverización: 1,2 ml ± 0,1 ml
Specifica
Specifica
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | White |
| Diámetro (imperial) | 3.03 in. |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 18 mm |
| Incluye | Válvula en la culata |
| Altura con tapón (métrico) | 230 mm |
| Material | Polietileno, Polipropileno, Silicio |
| ID de cuello (métrico) | 18 mm |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Anchura (métrico) | 0.6 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?