Description
El disco de secchi es de fácil uso y es una placa negra y blanca de 20 cm de diámetro, que se hunde paralela a la superficie del agua. Para obtener los mejores resultados, utilice desde el lado de sotavento de un barco o muelle entre media mañana y media
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Disco de turbidez |
| Cantidad | 1 unidad |