Learn More
Thermo Scientific™ Tulobuterol Hydrochloride, 98%
beta-2-adrenergic receptor agonist
137.00€
| ensayo | 98% |
|---|---|
| CAS | 56776-01-3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.19 |
| Contenido y almacenamiento | 2°C to 8°C |
| Formato | Powder |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Para utilizar con (aplicación) | beta-2-adrenergic receptor agonist |
| Descripción | White |
| Punto de fusión | 159°C to 163°C |
| Solubilidad | Soluble in methanol or water |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15434049
|
Thermo Scientific™
J61448.03 |
1 g |
137.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 98% | |
| 264.19 | |
| Powder | |
| beta-2-adrenergic receptor agonist | |
| 159°C to 163°C |
| 56776-01-3 | |
| 2°C to 8°C | |
| Hygroscopic | |
| White | |
| Soluble in methanol or water |
Especificaciones
| White | |
| Powder | |
| 98% | |
| C12H18ClNO·HCl | |
| Hygroscopic | |
| Soluble in methanol or water |
| 2°C to 8°C | |
| beta-2-adrenergic receptor agonist | |
| 56776-01-3 | |
| 264.19 | |
| 159°C to 163°C |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Keep cold