Learn More
Thermo Scientific™ Tulobuterol
beta-2-adrenergic receptor agonist
302.51€
Especificaciones
| CAS | 41570-61-0 |
|---|---|
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.73g/mol |
| Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
| Formato | Crystalline Powder |
| Para utilizar con (aplicación) | beta-2-adrenergic receptor agonist |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15456119
|
Thermo Scientific™
J63975.03 |
1 g | |||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
| 41570-61-0 | |
| -30°C to -10°C | |
| beta-2-adrenergic receptor agonist | |
| 159°C to 163°C |
| 227.73g/mol | |
| Crystalline Powder | |
| White to Off-white |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Store at -20°C