Learn More
Fisherbrand™ Tubería para peristáltico y ICP bombas y colectores: Accu-Rated™ PVC
Código de producto. 17438862 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
1,65mm
2,06mm
2,29 mm
2,54mm
Color:
Azul/azul
Morado/morado
Morado/naranja
Morado/negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos Color Tamaño de la unidad
17438862 2,29 mm Morado/negro paquete de 12
16409290 1,65mm Azul/azul paquete de 12
16675364 2,06mm Morado/morado paquete de 12
16685364 2,54mm Morado/naranja paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17438862
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.40€
    13.57€ / paquete de 12
    Ahorro 15.83€
    53% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tubo de dos topes está codificado por colores para facilitar la identificación de tamaños
El tubo de dos topes está codificado por colores para facilitar la identificación de tamaños
Accu-Rated PVC
  • Gran versatilidad para una amplia gama de usos
  • Resistencia química moderada
Información de órdenes
Se suministran en longituds de 41 cm
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 9/100 in
Diámetro interior (métrico) 2.29 mm
Material PVC
Longitud global (imperial) 16 in
Longitud global (métrico) 41 cm
Para utilizar con Peristáltico y ICP bomba y múltiple
Para utilizar con (aplicación) Bomba y colector peristáltico e ICP
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -58 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Esterilidad Estériles
Tamaño de los tubos 2,29 mm
Permeabilidad a los gases Permeabilidad a los gases muy baja
Color Morado/negro
Flexibilidad Los tubos
Max. Operating Temperature (English) 165 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Tipo de producto Tubos de bombas