Learn More
Fisherbrand™ Tubing for Peristaltic and ICP Pumps and Manifolds: Accu-Rated™ PVC
Código de producto. 16685364 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
1,65mm
2,06mm
2,29 mm
2,54mm
Color:
Azul/azul
Morado/morado
Morado/naranja
Morado/negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos Color unitSize
16685364 2,54mm Morado/naranja paquete de 12
17438862 2,29 mm Morado/negro paquete de 12
16409290 1,65mm Azul/azul paquete de 12
16675364 2,06mm Morado/morado paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16685364
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tubo de dos topes está codificado por colores para facilitar la identificación de tamaños
El tubo de dos topes está codificado por colores para facilitar la identificación de tamaños
PVC con clasificación Accu-Rated
  • Gran versatilidad para una amplia gama de usos
  • Resistencia química moderada
Solva
  • Compuesto a base de PVC con mayor resistencia al aceite, la gasolina, el queroseno y numerosos hidrocarburos aromáticos
  • Amarillo translúcido flexible
Información de órdenes
Supplied in 16 in. (41cm) lengths
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 1,9 cm (1 x 10 pulg)
Diámetro interior (métrico) 2,54 mm
Material PVC con clasificación Accu-Rated™
Longitud global (imperial) 16 in
Longitud global (métrico) 41 cm
Para utilizar con Bomba y colector peristáltico e ICP
Para utilizar con (aplicación) Bomba y colector peristáltico e ICP
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -58 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Esterilidad Estériles
Tamaño de los tubos 2,54mm
Permeabilidad a los gases Permeabilidad a los gases muy baja
Color Morado/naranja
Flexibility Los tubos
Max. Operating Temperature (English) 165 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Tipo de producto Tubos de bombas