Learn More
Fisherbrand™ Tubería para peristáltico y ICP bombas y colectores: Accu-Rated™ PVC
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
El tubo de dos topes está codificado por colores para facilitar la identificación de tamaños
PVC con clasificación Accu-Rated
- Gran versatilidad para una amplia gama de usos
- Resistencia química moderada
- Compuesto a base de PVC con mayor resistencia al aceite, la gasolina, el queroseno y numerosos hidrocarburos aromáticos
- Amarillo translúcido flexible
Información de órdenes
Se suministran en longituds de 41 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,081 in |
| Diámetro interior (métrico) | 2,06 mm |
| Material | PVC con clasificación Accu-Rated™ |
| Longitud global (imperial) | 16 in |
| Longitud global (métrico) | 41 cm |
| Para utilizar con | Bomba y colector peristáltico e ICP |
| Para utilizar con (aplicación) | Bomba y colector peristáltico e ICP |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -58 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Mostrar más |