Learn More
Fisherbrand™ Tubos de PVC de baja toxicidad
Código de producto. 12355859 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
5 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
12355859 5 mm 10 metros
1 options
Código de producto. 12355859
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de pared normal, con baja toxicidad e incoloros.
  • Se pueden esterilizar con vapor a 121 °C
  • Disponible en forma de bobina
Especificaciones
Descripción Baja toxicidad
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 5 mm
Material PVC
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Grosor (métrico) 1,5 mm
Color Incolora