Learn More
Benchmark Scientific™ Rodillos oscilantes TubeRoller
Código de producto. 17917080
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (imperial):
De 39 °F a 104 °F
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (imperial) Tamaño de la unidad
17917080 De 39 °F a 104 °F cada uno
1 options
Código de producto. 17917080 Proveedor Benchmark Scientific™ N.º de proveedor R3010E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1520.00€
    1372.07€ / paquete de 1
    Ahorro 147.93€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El TubeRoller está diseñado para una mezcla suave y completa en Vacutainers™ , botellas, tubos de ensayo, tubos de centrífuga y botellas rotativas en entornos clínicos y de investigación.
  • Movimiento de balanceo suave con 5° inclinación
  • Mezcla completa y minuciosa
  • Acepta tubos y botellas de 8 a 200 mm.
  • Ideal para laboratorios de investigación y clínicos.
Especificaciones
Ángulo de rotación ±5°
Intervalo de velocidad De 2 a 80 rpm
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 40 °C
Vataje 50 W
Admite Tubos y botellas de 8 a 200 mm de diámetro
Intervalo de temperatura (imperial) De 39 °F a 104 °F
Material Acero con pintura en polvo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 45 x 36 x 9 cm
Longitud de la plataforma (métrico) 32 cm
Peso con embalaje (imperial) 19 lb.
Peso con embalaje (métrico) 8.6 kg
Modelo TubeRoller
Rango de humedad 80% sin condensación
Cantidad de embalaje 10 barras de rodillos/paquete.