Learn More
Fisherbrand™ Soportes para tubos
Código de producto. 15380372 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Soporte para tubos azul
Soporte para tubos blanco
Soporte para tubos negro
Para utilizar con (equipo):
Tubo de PCR de pared fina, 0,3 ml
Tubo de PCR de pared fina, 0,5 ml
Tubo de poliestireno, 1,5 ml
Modelo:
440
445
449
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) Modelo unitSize
15380372 Soporte para tubos blanco Tubo de poliestireno, 1,5 ml 440 cada uno
15300382 Soporte para tubos azul Tubo de PCR de pared fina, 0,3 ml 445 cada uno
15226988 Soporte para tubos negro Tubo de PCR de pared fina, 0,5 ml 449 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15380372
Admite varios tubos para el procesamiento simultáneo de muestras con administración de ultrasonidos indirecta. Los soportes para tubos Fisherbrand™ están disponibles para una amplia gama de estilos y capacidades de tubos.
  • El soporte blanco admite 8 tubos de poliestireno de 1,5 ml
  • El soporte azul admite 18 tubos de PCR de paredes finas de 0,3 ml
  • El soporte negro admite 12 tubos de PCR de paredes finas de 0,5 ml
Especificaciones
Tipo Soporte para tubos blanco
Para utilizar con (equipo) Tubo de poliestireno, 1,5 ml
Modelo 440