Learn More
Labconco™ Soportes de tubos para frascos Fast-Freeze™ y Lyph-Lock™
Código de producto. 15807456 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Tubos de 17 mm x 120 mm
Tubos de 30 mm x 115 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15807456 Tubos de 30 mm x 115 mm cada uno
15629900 Tubos de 17 mm x 120 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15807456 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7379500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00€
    284.41€ / paquete de 1
    Ahorro 59.59€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantiene los tubos en posición vertical para liofilizar.
Soporte para tubos, 17 mm x 120 mm
  • Admite hasta 9 tubos de 17 mm x 120 mm cada uno (15 ml)
  • Se ajusta dentro de un matraz de 900 ml o más grande
  • Fabricada de acero inoxidable
  • Mantiene los tubos en posición vertical (tubos y m
Especificaciones
N.º de estantes 0
Material Acero inoxidable
Cantidad Tubos de 30 mm x 115 mm
Para utilizar con (equipo) Frascos Fast-Freeze™ de 900 ml o más grandes
Incluye Soporte para tubos de acero inoxidable
Diámetro (imperial) 3,25 in
Altura (imperial) 6,7 in
Peso (imperial) 0,5 lb