Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Cierres y tapas para tubos
- Gosselin™ Cierres de tubos
Gosselin™ Cierres de tubos
Código de producto. 11728603
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Natural
Rojo
Verde
Tipo de producto:
Tapón con aletas
Tapón de cierre acanalado
Tapón recto
Para utilizar con (equipo):
Gradilla o centrífuga
Tubo de 10 mm
Tubo de 11 mm
Tubo de 13 mm
Tubo de 13,5 mm
Cantidad:
1000/bolsa
1500 bolsa
3000 bolsa
Bolsa de 2000
Bolsa de 2500
Bolsa de 4000
Unit Size:
1000 PCS
1500 PCS
2000 PCS
2500 PCS
3000 PCS
4000 PCS
paquete de 12000
paquete de 1500
paquete de 2000
paquete de 2500
20 product options available for selection
| Product Code. | Color | Tipo de producto | Para utilizar con (equipo) | Cantidad | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 11728603 | Azul | Tapón de cierre acanalado | Tubo de 10 mm | 3000 bolsa | 3000 PCS |
| 11592762 | Blanco | Tapón de cierre acanalado | Tubo de 11 mm | - | paquete de 2500 |
| 11758593 | Blanco | Tapón de cierre acanalado | Tubo de 13,5 mm | 1500 bolsa | 1500 PCS |
| 11748603 | Amarillo | Tapón con aletas | Tubo de 11 mm | Bolsa de 2500 | 2500 PCS |
| 11778613 | Rojo | Tapón recto | Gradilla o centrífuga | 1000/bolsa | 1000 PCS |
| 11748593 | Blanco | Tapón de cierre acanalado | Tubo de 10 mm | - | 3000 PCS |
| 11798613 | Verde | Tapón de cierre acanalado | Tubo de 10 mm | 3000 bolsa | 3000 PCS |
| 11768613 | Rojo | Tapón recto | Tubo de 13,5 mm | Bolsa de 2000 | 2000 PCS |
| 11723313 | Natural | Tapón con aletas | Tubo de 13,5 mm | 1500 bolsa | paquete de 1500 |
| 11708623 | Verde | Tapón con aletas | Tubo de 11 mm | Bolsa de 2500 | 2500 PCS |
| 11798603 | Rojo | Tapón de cierre acanalado | Tubo de 10 mm | 3000 bolsa | 3000 PCS |
| 11708613 | Rojo | Tapón de cierre acanalado | Tubo de 11 mm | Bolsa de 2500 | 2500 PCS |
| 11718613 | Rojo | Tapón de cierre acanalado | Tubo de 13,5 mm | 1500 bolsa | paquete de 1500 |
| 11738603 | Amarillo | Tapón con aletas | Tubo de 10 mm | 3000 bolsa | 3000 PCS |
| 11758603 | Natural | Tapón de cierre acanalado | Tubo de 11 mm | Bolsa de 2500 | 2500 PCS |
| 11778593 | Blanco | Tapón recto | Tubo de 11 mm | Bolsa de 4000 | 4000 PCS |
| 11922815 | Blanco | Tapón recto | Tubo de 13,5 mm | - | paquete de 12000 |
| 11502772 | Blanco | Tapón recto | Tubo de 13,5 mm | - | paquete de 2000 |
| 12113791 | Azul | Tapón de cierre acanalado | Tubo de 13,5 mm | 1500 bolsa | 1500 PCS |
| 11825853 | Azul | Tapón de cierre acanalado | Tubo de 13 mm | - | 2500 PCS |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Product Code.
11728603
Supplier
Gosselin™
Supplier No.
BA10031
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
-
79.90€
53.57€ / paquete de 3000
Ahorro 26.33€
32% Descuento
En stock
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Add to basket
Add to basket
Description
- Todos los tapones cuentan con estrías verticales para facilitar el agarre
- Protegidos con una bolsa exterior de polietileno para evitar la contaminación por partículas
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Tapón de cierre acanalado |
| Material | LDPE |
| Color | Azul |
| Cantidad | 3000 bolsa |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo de 10 mm |