Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Cierres y tapas para tubos
- Gosselin™ Cierres de tubos
Gosselin™ Cierres de tubos
Código de producto. 11592762
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Natural
Rojo
Verde
Tipo de producto:
Tapón con aletas
Tapón de cierre acanalado
Tapón recto
Para utilizar con (equipo):
Gradilla o centrífuga
Tubo de 10 mm
Tubo de 11 mm
Tubo de 13 mm
Tubo de 13,5 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
1500 PCS
2000 PCS
2500 PCS
3000 PCS
4000 PCS
paquete de 12000
paquete de 1500
paquete de 2000
paquete de 2500
Cantidad:
1000/bolsa
1500 bolsa
3000 bolsa
Bolsa de 2000
Bolsa de 2500
Bolsa de 4000
20 product options available for selection
| Código de producto. | Color | Tipo de producto | Para utilizar con (equipo) | unitSize | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 11592762 | Blanco | Tapón de cierre acanalado | Tubo de 11 mm | paquete de 2500 | - |
| 11758593 | Blanco | Tapón de cierre acanalado | Tubo de 13,5 mm | 1500 PCS | 1500 bolsa |
| 11748603 | Amarillo | Tapón con aletas | Tubo de 11 mm | 2500 PCS | Bolsa de 2500 |
| 11778613 | Rojo | Tapón recto | Gradilla o centrífuga | 1000 PCS | 1000/bolsa |
| 11748593 | Blanco | Tapón de cierre acanalado | Tubo de 10 mm | 3000 PCS | - |
| 11798613 | Verde | Tapón de cierre acanalado | Tubo de 10 mm | 3000 PCS | 3000 bolsa |
| 11768613 | Rojo | Tapón recto | Tubo de 13,5 mm | 2000 PCS | Bolsa de 2000 |
| 11723313 | Natural | Tapón con aletas | Tubo de 13,5 mm | paquete de 1500 | 1500 bolsa |
| 11708623 | Verde | Tapón con aletas | Tubo de 11 mm | 2500 PCS | Bolsa de 2500 |
| 11798603 | Rojo | Tapón de cierre acanalado | Tubo de 10 mm | 3000 PCS | 3000 bolsa |
| 11728603 | Azul | Tapón de cierre acanalado | Tubo de 10 mm | 3000 PCS | 3000 bolsa |
| 11708613 | Rojo | Tapón de cierre acanalado | Tubo de 11 mm | 2500 PCS | Bolsa de 2500 |
| 11718613 | Rojo | Tapón de cierre acanalado | Tubo de 13,5 mm | paquete de 1500 | 1500 bolsa |
| 11738603 | Amarillo | Tapón con aletas | Tubo de 10 mm | 3000 PCS | 3000 bolsa |
| 11758603 | Natural | Tapón de cierre acanalado | Tubo de 11 mm | 2500 PCS | Bolsa de 2500 |
| 11778593 | Blanco | Tapón recto | Tubo de 11 mm | 4000 PCS | Bolsa de 4000 |
| 11922815 | Blanco | Tapón recto | Tubo de 13,5 mm | paquete de 12000 | - |
| 11502772 | Blanco | Tapón recto | Tubo de 13,5 mm | paquete de 2000 | - |
| 12113791 | Azul | Tapón de cierre acanalado | Tubo de 13,5 mm | 1500 PCS | 1500 bolsa |
| 11825853 | Azul | Tapón de cierre acanalado | Tubo de 13 mm | 2500 PCS | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Artikelnummer.
11592762
missing translation for 'mfr'
Gosselin™
missing translation for 'supplierNo'
BA11023
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
En stock
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
- Todos los tapones cuentan con estrías verticales para facilitar el agarre
- Protegidos con una bolsa exterior de polietileno para evitar la contaminación por partículas
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | CE N°1935/2004, ISO 11137 |
| Tipo de producto | Tapón de cierre acanalado |
| Material | LDPE |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo de 11 mm |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?