Learn More
CORNING GOSSELIN™ Tapón para tubo de inserto con aletas
Código de producto. 15597709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3000/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 3000
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15597709 3000/paq. paquete de 3000
1 options
Código de producto. 15597709 Proveedor CORNING GOSSELIN™ N.º de proveedor BA10038
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.45€
    78.56€ / paquete de 3000
    Ahorro 7.89€
    9% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tapones de inserto con aletas para tubos CORNING GOSSELIN™ se moldean por inyección, utilizando plásticos vírgenes que cumplen con los estándares ambientales actuales, y están acanalados verticalmente para un agarre más fácil.
  • Todos los tapones y tubos se fabrican con equipos de alta tecnología que utilizan el método de moldeo por inyección.
  • Los plásticos que se utilizan son vírgenes y cumplen con los estándares ambientales actuales.
  • Todos los lotes se someten a inspección durante todo el proceso de producción según las normas de referencia, que se refuerzan con los requisitos específicos de Gosselin.
  • Todos los tapones cuentan con estrías verticales para facilitar el agarre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tapón de cierre acanalado
Material LDPE
Color Natural
N.° por paquete 3000/paq.
N.º por caja 15.000/caja
Cantidad 3000/paq.
Para utilizar con (equipo) Código del tubo: TL75/TC12