Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores de la serie TSX
Los congeladores Thermo Scientific™ de la serie TSX ofrecen una excelente eficiencia energética y protección de las muestras. La tecnología V-drive proporciona uniformidad de temperatura y aporta un ahorro significativo de energía
Especificaciones
| Intervalo de temperatura | De - 50 °C a - 86 °C |
|---|---|
| Puertas interiores | 2 |
| Modelo | Upright |
| Pantalla | Pantalla táctil LCD |
| Garantía | La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información |
Descripción
Los ultracongeladores Thermo Scientific™ de la serie TSX se han diseñado con funciones que permiten cumplir los objetivos de protección de muestras y sostenibilidad. La tecnología V-drive de la serie se ha diseñado para proporcionar temperatura uniforme que se adapta continuamente al entorno del laboratorio y aporta un ahorro significativo de energía sin poner en peligro la protección de las muestras.
- Dos capacidades: el TSX600 almacena hasta 600 cajas de 5,08 cm (2 pulg) y el TSX400 almacena hasta 400 cajas de 5,08 cm (2 pulg)
- Reduzca el consumo de energía entre un 10 y un 18 % más mediante el cambio del ajuste de - 80 a - 70 °C (6,5 kWh/día en el TSX400 y 7,8 kWh/día en el TSX600)*
- Modos estándar o de alto rendimiento que permiten ahorrar energía frente a los ultracongeladores con refrigerantes convencionales *
- Excelente tiempo de recuperación tras la apertura de la puerta (17 minutos en el TSX400 y 24 minutos en el TSX600)*
- Tiempo de calentamiento (de - 80 a - 50 °C) en 303 minutos (TSX600); 250 minutos (TSX400)*
- Refrigerantes natural parar un menor impacto medioambiental y mayor eficacia de enfriamiento
- Aislamiento de espuma expandida con agua, lo que elimina la emisión de productos químicos y reduce la salida de gases común en otros productos de espuma
- Funcionamiento silencioso, lo que permite utilizar el congelador directamente dentro del laboratorio (47,5 dBA en el TSX400 y 45,5 dBA en el TSX600)*
- Interfaz de usuario intuitiva con pantalla táctil que muestra el estado de alarma, el estado de apertura de la puerta, el estado de la temperatura, las condiciones ambientales y el estado del sistema de reserva
- Todos los congeladores de la serie TSX se fabrican en unas instalaciones sin residuos para el vertedero
Especificaciones
| De - 50 °C a - 86 °C | |
| Upright | |
| La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información | |
| Bloqueo con llave estándar, compatible con candado | |
| Estándar | |
| Estándar, nombres de usuario individuales | |
| Compatibilidad con Smart-Vue |
| 2 | |
| Pantalla táctil LCD | |
| Manual | |
| Tinta para 7 días o sin tinta (opcional) | |
| Estándar o alto rendimiento | |
| CO2 o LN2 (opcional) |
- Cálculo de consumo energético: datos normales del congelador obtenidos mediante pruebas internas con el congelador fijado a - 80 °C y a una temperatura ambiente de 20 °C
- Tiempo de calentamiento: datos normales del congelador obtenidos mediante pruebas internas con el congelador fijado a - 80 °C y a una temperatura ambiente de 20 °C